A-054
Multicomponent Alcohol Calibration Kit (C1-C3) solution
in H2O (varied conc.), ampule of 3 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
envase
ampule of 3 × 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
in H2O (varied conc.)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Nota de análisis
C1 C2 C3
Acetone 500 1000 4000
Ethanol 500 1000 4000
Isopropanol 5001000 4000
Methanol5001000 4000
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)