860583P
Avanti
12:0 SM (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860583P, powder
Sinónimos:
N-lauroyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860583P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860583P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860583P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860583P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C35H71N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-17-18-19-21-22-24-26-28-34(38)33(32-43-44(40,41)42-31-30-37(3,4)5)36-35(39)29-27-25-23-20-15-13-11-9-7-2/h26,28,33-34,38H,6-25,27,29-32H2,1-5H3,(H-,36,39,40,41)/b28-26+/t33-,34+/m0/s1
Clave InChI
HZCLJRFPXMKWHR-FEBLJDHQSA-N
Aplicación
- as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method conditions
- as an internal standard for the quantification of serum cholesterol and triacylglycerol using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) preceded by single-step liquid-liquid extraction method
- as an internal standard for tandem mass spectrometry analysis of lipid species
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)