Z743722
ART® Barrier Tip
ART 500, size 500 μL, individually wrapped, sterile
Sinónimos:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Productos recomendados
sterility
sterile
feature
individually wrapped
ART 500
packaging
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2275IW
technique(s)
PCR: suitable
size
500 μL
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)