Documentos clave
Z743256
Julabo® bath tubing
PTFE, I.D. × L 12 mm × 1 m
About This Item
UNSPSC Code:
41103706
NACRES:
NB.77
material
PTFE
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Julabo 8930142
parameter
60 °C (180 °C)
I.D. × L
12 mm × 1 m
Legal Information
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)