Documentos clave
Z742477
Optional tube holder for BeadBlaster
Benchmark Scientific D2400-R5
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.61
Características
Holds 12 x 5 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific D2400-R5
técnicas
PCR: suitable
Descripción general
5ml Tube Holder for D2400
Información legal
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)