Documentos clave
Z742469
In Situ adapter for TC-9639 Thermal Cycler multiformat block
Holds 4 x tubes
About This Item
UNSPSC Code:
41102404
NACRES:
NC.21
feature
Holds 4 x tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific T5000-A-IS
technique(s)
PCR: suitable
General description
This adapter will allow the use of slides with the TC 9639 Thermal Cycler
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1