Documentos clave
Z741001
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × L
15 mm × 125 mm
capacidad
10 mL
tubo diám.
15 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)