Documentos clave
Z740682
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 500 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Junta
joint stopper7
envase
pkg of 12 ea
capacidad
500 mL
Descripción general
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)