Documentos clave
Z693731
LabJaws jumbo clamp holder
stainless steel
Sinónimos:
clamp holders, frame connectors
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiales
stainless steel
fabricante / nombre comercial
Troemner 916357
horquilla capacidad
0-18 mm
Descripción general
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability for heavy-duty applications. Ideal for holding clamps to lab frames or ring stands.
Información legal
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)