Z692883
Pop-Up tube rack
pink
Sinónimos:
laboratory racks, storage racks, test tube racks, tube racks
About This Item
Productos recomendados
Materiales
pink
polypropylene
Características
Holds 12 x 50 mL tubes
Holds 21 x 15 mL tubes
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS24320P
tamaño
255x137x21 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)