Z682403
Ace glass steam tube, for condenser "C", "CR", "A" and "V" assemblies
fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Sinónimos:
40610
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 40610
Categorías relacionadas
Descripción general
The glass steam tube accessory fits the Büchi condenser assemblies, "C", "CR", "A" and "V", and works with Büchi Rotavapor models R-200/R-205 and R-114/R-144.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)