Z680052
MyBlock™ mini dry bath block
to hold, 15 X 1.5 mL or 2.0 mL conical bottom tubes
Sinónimos:
block dry, dry baths, dry blocks, heat blocks
About This Item
Productos recomendados
feature
to hold 15 X 1.5 mL or 2.0 mL conical bottom tubes
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific BSH100-1520
Categorías relacionadas
General description
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
Legal Information
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)