Z569879
2mag MIXcontrol eco control unit for MIXdrive
AC/DC input 100 - 240 V AC (supplied with 2-pin Europlug, UK, US and Australian plugs)
Sinónimos:
control unit, power bank, power unit
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
2mag 90100
Parámetros
120-1.200 rpm speed
An × P × Al
65 mm × 50 mm × 45 mm
peso
0.50 kg
salida
10 W (stirring power)
Descripción general
Interfaces: 0-10 volts, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet.
configurado para
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)