Documentos clave
Z564907
Buchi® diagonal condenser, for Rotavapor® evaporators
for R210/215, glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass
fabricante / nombre comercial
Büchi 46988
Descripción general
Condensers for R200/205 and R210/215 come with hose barbs and drain sleeve. Replacement condensers do not include stopcocks.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)