Documentos clave
Z561258
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -35-50 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
spirit-filled
Características
subdivision 1.0 °C
fabricante / nombre comercial
Thermco Products, Inc.
intervalo de medición de la temperatura
-35-50 °C
Longitud
305 mm
inmersión profundidad
76 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Información legal
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)