Z549800
Aldrich® jacketed three-neck flask
half jacket, capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
boiling flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Junta
center joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Features:
- Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
- Allows for complete draining without breaking down flask set-up
- Liquid cooled or heated with liquid or steam
- 24/40 side joints
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)