Z548863
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 50 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
50 mm
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)