Merck
Z543241
Sigma-Aldrich
Pipetas microcapilares Kimble®
Sinónimos:
71900-5, Kimble Pipettes
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
material
soda-lime glass
white
packaging
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
manufacturer/tradename
Kimble® 71900-5
measuring range
accuracy: ±1.0%
capacity
5 μL
General description
Pipetas desechables calibradas "para contener", de 12,7 cm (5") de longitud y de diferentes tamaños y códigos de colores. Fabricadas con vidrio sódico-cálcico. Cada paquete de cilindros tiene un dispositivo de pipetear. Llenado fácil. El fluido es arrastrado al tubo por capilaridad. Para dispensar sólo hay que tapar el orificio de la pera de goma y apretar.
Features and Benefits
• Complies with ASTM Specification E672• Manufactured from soda-lime glass• Calibrated to contain• Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing• Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)