Z530735
Space Saver vacuum manifold
positions, 5, L 305 mm
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
Características
positions 5
Longitud
305 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
Features:
- Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
- Compact size with ample space for lattice clamps
- High-vacuum PTFE valves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)