Z529737
Pulverizador de cromatografía Aldrich®
size 125 mL
Sinónimos:
Analytical Chromatography Sprayer
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Productos recomendados
grado
for chromatography
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamaño
125 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Proporcionan un pulverizado fino y uniforme óptimo para el revelado de placas de CCF (TLC). Adecuado también para usar en electroforesis.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)