Z524840
Large capacity StirMantles
for flask size, 72 L, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Productos recomendados
Características
CE compliant: no
for flask size 72 L
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Glas-Col 100D EMS122
disponibilidad
not available in EU
stirring range measuring range
100-1,850 rpm
Parámetros
100-1850 rpm speed
consumo de energía
2,000 W (2 outlets)
Descripción general
Order a temperature controller separately.
- Variable-speed stir control
- 4 ft detachable cord (except on 50 and 72 L models which have terminal boxes)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)