Documentos clave
Z516074
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 29/32, capacity 250 mL
Sinónimos:
storage tubes, tube flask, tube storage
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
colorless cap
colorless tube
round bottom
Junta
female joint: ST/NS29/32
Características
graduations: no
capacidad
250 mL
Descripción general
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Quelles sont les dimensions (diamètre et longueur) des tubes schlenk de 50, 100 et 250 mL. Est-ce que ces dimensions varient avec la taille du rodage ?
    0 answers