Documentos clave
Z512419
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 150 mm × 210 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41122800
NACRES:
NB.43
sterility
non-sterile
feature
fits flask 12 L
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
I.D. × O.D.
150 mm × 210 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)