Z509256
Watch glasses
O.D. 110 mm
About This Item
Productos recomendados
material
concave
soda-lime glass
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 12 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
O.D.
110 mm
General description
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)