Z415537
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
condensador L
150 mm
inmersión profundidad
75 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)