Key Documents
Z409073
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 95 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.35
material
agate
D
30 mm
I.D.
75 mm
O.D.
95 mm
General description
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2