Documentos clave
Z406686
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 134 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
material
glass
description
for shafts with button
feature
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 8083-20
W × L
24 mm × 134 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)