Z404314
IKA® stirring elements
R 1381 propeller stirrer, 3-bladed, stainless steel, 1/cs
Sinónimos:
stirring blade, stirring propeller
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 1296000
eje tamaño
8 mm × 350 mm
agitador diám.
45 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Flow-efficient design. For drawing the material to be mixed from the top and the bottom. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
- Stirrer diameter: 45 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 350 mm
- Speed max.: 2000 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Información legal
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)