Z404217
IKA® MS minishaker test tube inserts
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
IKA L001850
Categorías relacionadas
General description
- for inserting into MS 3 universal attachment (Z676128)
- for 6 test tubes, diam 12 mm
Legal Information
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)