Z314579
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 30 mL, Luer lock tip style
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 1 mL
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf
capacidad
30 mL
aplicaciones
PFAS testing
Categorías relacionadas
Descripción general
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Información legal
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)