Z291722
Insert for 2mL standard opening vial
size 0.10 mL, glass (conical), O.D. × H 5 mm × 29 mm
About This Item
Productos recomendados
material
glass (conical)
packaging
pkg of 200 ea
O.D. × H
5 mm × 29 mm
size
0.10 mL
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)