Documentos clave
Z281344
Laboratory brushes
Flask, L 12 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 3 1/2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
envase
pkg of 4 ea
Longitud
12 in.
brush diam. × L
1 3/8 in. × 3 1/2 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)