Z279137
FEP gas sampling bag
on/off, capacity, 1.2 L
Sinónimos:
Saint Gobain D1075001
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Características
capacity 1.2 L
envase
pack of 1 ea
L × An
6 in. × 10 in.
Adaptador
on/off
Categorías relacionadas
Descripción general
- Chemically resistant
- Flexible
- Will not contaminate sample
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)