Z277959
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
HB Instruments 9/4812
temperature measuring range
-10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
stem size
8 in.
General description
- 2 in. dial
- °C/°F scales
- Recalibration adjustment feature
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)