Documentos clave
Z274011
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
oven, temperature 20-130 °C
Sinónimos:
oven temperature measuring equipment, oven thermometer
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
uso
oven
Características
subdivision 1.0 °C
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
HB Instruments B60600-1100
intervalo de medición de la temperatura
20-130 °C
Longitud
145 mm
Descripción general
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Información legal
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1