Z268801
Safe-Lab™ Thermometer/Tubing Adapter
joint: ST/NS 19/22, opening size 6-7 mm
Sinónimos:
thermometer holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F20309-1710
apertura tamaño
6-7 mm
Descripción general
PTFE body with Viton® O-ring and PP screw-cap with inside Viton O-ring for air-tight work. Loosen cap for depth adjustment of thermometer or tubing.
Información legal
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)