Z220574
NMR tube labels
temperature −40-150 °F, pkg of 25 ea
Sinónimos:
Labeling for NMR Tubes, Labels for NMR Tubes, NMR Label Set
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
vinyl
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Parámetros
−40-150 °F temperature
Anchura
15 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Self-laminating, vinyl labels with white, write-on surface resist oil, water, and solvent. Label wraps around 5mm tube for positive sample identification. Supplied with 26 labels on a card, 25 cards per pack.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)