Z197122
3M™ disposable respirator
organic vapor/acid gas, size M
About This Item
Código UNSPSC:
46182002
Productos recomendados
tamaño
M
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
3M 5000
Descripción general
Pre-assembled disposable respirators. Low-profile design provides improved comfort and less vision interference. Approved for: Organic vapor/acid gas and dusts/mists having a TWA not less than 0.05 mg/m3 or 2 mppcf.
NIOSH approved.
Protection factor: Up to 10 × PEL.
NIOSH approved.
Protection factor: Up to 10 × PEL.
Información legal
3M is a trademark of 3M Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?