Z193216
Micro spatulas
one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
Sinónimos:
laboratory spoon with scraper, micro spoon, small sample spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 2
Longitud
6 1/2 in. (165 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Curved, square-cut, sharpened tip (3 mm wide) at one end, with rounded spoon at the other end.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)