Z186724
Atomizer bulb
useful for priming liquid-transfer lines
Sinónimos:
priming bulk
About This Item
Productos recomendados
material
rubber bulb
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
205A
diam.
53 mm
volume
75 mL
Categorías relacionadas
General description
Rubber bulb with hard-rubber valves. Useful for priming liquid-transfer lines.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)