Merck
Z175595
Double-tipped needle
gauge 20, L 12 in.
Sinónimos:
Double-ended needle
About This Item
UNSPSC Code:
41122002
NACRES:
NB.03
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cadence Science
L
12 in.
gauge
20
General description
304 SS with deflected tips.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)