Key Documents
Z162965
Zipper-top poly bag
size 5 in. × 8 in.
Sinónimos:
Ziplock Storage Bag, Zippered Storage Bag
About This Item
UNSPSC Code:
24111500
NACRES:
NB.35
material
clear low-density polyethylene
agency
suitable for EPA OTM-45
size
5 in. × 8 in.
thickness
4 mil
General description
Zipper-top poly bag is see-through with a double-track zipper. It meets FDA and USDA specifications for food contact. The bags also have a helpful hang hole at the top.
Application
The zipper-top poly bag has been used to store marine sediment samples.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Rachel L Coppock et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 230, 829-837 (2017-07-25)
Microplastics (plastic particles, 0.1 μm-5 mm in size) are widespread marine pollutants, accumulating in benthic sediments and shorelines the world over. To gain a clearer understanding of microplastic availability to marine life, and the risks they pose to the health
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo