Z154660
Ace precision-ground shaft
diam. × L 5 mm × 318 mm
About This Item
Productos recomendados
material
glass
description
With button
feature
for flask size 50 ‑ 250 mL
manufacturer/tradename
Ace Glass 953404
diam. × L
5 mm × 318 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)