Documentos clave
Z146846
Sigma-Aldrich
Check valve
Viton® O-ring, brass valve
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.51
Materiales
Viton® O-ring
brass valve
Parámetros
-20-400 °F temp. range
Descripción general
Adhiera un válvula de retención a la salida de un regulador para prevenir el flujo de retroceso de gas dentro del regulador y el cilindro. Accesorios NPT hembra de ¼″ x ¼″. Presión máxima: 3000 psig.
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)