Key Documents
Z137553
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 5 mm × 5 mm × 1 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
description
Quantity: ~580/lb.
L × O.D. × thickness
5 mm × 5 mm × 1 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)