Z131091
Nalgene® graduated cylinders
volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polypropylene
Sinónimos:
PP cylinder, graduated PP cylinder
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
subdivision 1.0 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 3662-0050
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: 0.4 mL
color
translucent
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)