Z126055
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-10 mmHg
manufacturer/tradename
Ace Glass 872807
parameter
0-10 mmHg pressure
General description
With interchangeable measuring tube. Mercury not included.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)