Z125326
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 6.4 mm (1/4 in.)
About This Item
Productos recomendados
feature
for tubing o.d. 6.4 mm (1/4 in.)
manufacturer/tradename
Ace Glass 1171007
General description
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)