Z122416
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
Al total
200 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Replacement part for Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)