Z119083
Straight tube
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Productos recomendados
joint
joint: ST/NS24/40
General description
Provides a ST/NS: joint connection to single bulb ball-tube flasks and a hose connector to motor drive.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)